Drucken

Potassium ionophore II, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

60401-25MG-F
60401-25MG-FEA 71.9 EUR
60401-25MG-F
Potassium ionophore II, Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Potassium ionophore II

Potassium ionophore for assaying K+-activities


Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.

Formel: C₃₇H₅₂O₁₄
MW: 720.80 g/mol
MDL Number: MFCD00012089
CAS-Nummer: 69271-98-3
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58643fff34c2e4cad9b05e5efe7bfad358c1dcba&vid=58643fff34c2e4cad9b05e5efe7bfad358c1dcba&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now


Learn more