VWR®, Büretten, seitlicher Hahn
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
612-4144EA 65.2 EUR InStock
612-4144 612-4142 612-4143
VWR®, Büretten, seitlicher Hahn
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Schellbach-Streifen, Hahn mit Glasspindel
  • Kontrastreicher blauer Emaillelack
  • Chargenzertifikat in jeder Packung
DIN EN ISO 385
Zertifizierungen: DIN EN ISO 385
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge