Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Super elastic plunger microlitre syringes

Lieferant: HUART HOSPIDEX

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

EX-MSE05 EX-MSE10 EX-MSNE05 EX-MSNE10 EX-MSE05R EX-MSNE05R EX-MSNE10R EX-MSE05WTS EX-MSE10WTS EX-MSNE05WTS EX-MSNE10WTS
613-1700EA 81.4 EUR InStock
613-1700 613-1701 613-1702 613-1703 613-1704 613-1706 613-1707 613-1708 613-1709 613-1710 613-1711
Super elastic plunger microlitre syringes
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Super elastic plunger is made of special Ti-Ni alloy which has superior flexibility and it does not have any problem with friction damage caused by plunger bending. It simply springs back, if the plunger is bent.

  • Superior chemical resistance
  • Plunger can be wound into a coil of 16 mm Ø
  • Accuracy of injection is about ±1%
  • Provided with 3-coloured index labels

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge