Mikroliterspritzen für Hewlett- Packard Geräte
Lieferant: HUART HOSPIDEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
EX-MSEX10HP26 EX-MS10HP23/26
613-1736EA 90.4 EUR InStock
613-1736 613-1740
Mikroliterspritzen für Hewlett- Packard Geräte
Spritzen Spritzen für die Chromatographie
Mikrospritzen für Agilent Geräte.
Typ 1: Elastischer Kolben aus einer Ti-Ni Legierung.
Typ 2: Kolben aus rostfreiem Stahl.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge