VWR® Reagenzreservoirs
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
613-7284EA 49.5 EUR InStock
613-7284 613-7285 613-7286 613-7287 613-7289 613-7290 613-7291 613-7293 613-7294 613-7297 613-7299 613-7301 613-7304 613-7305 613-7306 613-7307 613-7308 613-7310 613-7311 613-7312 613-7314
VWR® Reagenzreservoirs
Reagenz-Reservoirs
Reagenzbehälter sind für einen effizienten Flüssigkeitstransfer ausgelegt und daher eine ideale Wahl für sich wiederholende Pipettieraufgaben. Diese Reagenzbehälter für Mehrkanalpipetten bieten eine Wanne, die breit genug für 8- und 12-Kanalpipetten ist.
  • Trogdesign mit Graduierungen an der Innenwand und Ausgießern an vier Ecken
  • Leicht geneigte Innenfläche hilft, Rückstände zu reduzieren
  • Nicht sterile oder sterilisierte Optionen erhältlich, die SAL 10⁻⁶ (ISO 11137) erreichen
  • Reservoirs sind chargenzertifiziert, pyrogenfrei, DNase- und RNase-frei
VWR®-Reagenzbehälter sind eine ausgezeichnete Wahl für die Aufbewahrung verschiedener Reagenzien, einschließlich derjenigen, die beim Aufbau von Hochdurchsatz-Screening-, ELISA-, PCR- und Zellkulturexperimenten verwendet werden.
Die 25-ml-Reservoirs sind mit einer oder drei Vertiefungen (mit jeweils 5 ml Fassungsvermögen) erhältlich. Die 50-ml-Reservoirs sind in PVC, PET und PS erhältlich.
Zertifizierungen: ISO 13485 und ISO 9001.
Verpackung: Erhältlich in den Innenverpackungsformaten 1/Beutel, 5/Beutel und Großpackung.
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge