Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR®, Uhr mit Kalender und Thermometer

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

620-2219EA 158 EUR InStock
620-2219
VWR®, Uhr mit Kalender und Thermometer
Timer Uhren
B×T×H: 235×254×25 mm

  • Zeit, Datum (Tag und Monat), Temperatur von −5 bis +50 °C
  • Format: 12/24 Stunden
  • Ansprechende Farbgebung

Zertifizierungen: Konform mit ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 und 9001 gewährleistet Rückverfolgbarkeit nach NIST.

Lieferumfang: Inklusive Batterie, Wandhalterung und Kalibrierzertifikat.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge