VWR® Q Path® Quickspot, Objektträgerhalter für Turbitec®
Lieferant: LABONORD
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05305194
630-2095EA 383 EUR InStock
630-2095 630-2094 630-2093
VWR® Q Path® Quickspot, Objektträgerhalter für Turbitec®
Objektträgeraufbewahrung
Der Objektträgerhalter und Q Path® QuickSpot für Turbitec sind Zubehörteile für die Zytozentrifugation. Sie ermöglichen das Aufbringen einer Zellsuspension auf einen Objektträger (gynäkologische Proben). Der Objektträger-Halter ist der Einsatz für den Objektträger, QuickSpot ist die Füllkammer für die Probe.
  • Objektträgerhalter Q Path® (wiederverwendbar) und Q Path® QuickSpot (zum Einmalgebrauch)
  • Diese beiden Zubehörteile passen aufeinander und werden zusammen verwendet
  • Widersteht Zentrifugieren mit einer Zentrifugalkraft von 2039×g über 30 Minuten
Hinweis: Dieses Produkt ist speziell zur Verwendung mit Hettich® Zentrifugen (Rotofix, Rotina) mit kompatiblem Rotor und Bechern bestimmt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge