Rotationsmikrotom, vollautomatisch, CUT 6062
Lieferant: Slee
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
10080001
631-0545EA 16280 EUR InStock
631-0545
Rotationsmikrotom, vollautomatisch, CUT 6062
Mikrotome und Mikrotomanordnungen Mikrotome
Das CUT 6062 ist ein vollautomatisches Rotationsmikrotom mit wartungsfreier Käfigrollenführung und Mikrometerwerk für höchste Stabilität und Präzision.
  • Motorbetrieben
  • Einzel- oder Serienschnitt
  • Automatischer Vorschub in 2 Geschwindigkeiten
  • Objekt-Endstellung auswählbar
  • Stufenlos einstellbare motorisierte Schnittgeschwindigkeit
  • Variable Retraktion
  • Schnittzähler
  • Schnitt- und Rückzuggeschwindigkeit getrennt einstellbar
Ein breites Angebot an Zubehör ermöglicht die individuelle Anpassung an jeden Material- und Probentyp aus der medizinischen Forschung, Routinediagnostik oder Industrieanwendungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge