Härtetestgerät
Lieferant: TQC
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
SP1900
649-0048EA 1020.6 EUR InStock
649-0048
Härtetestgerät
Beschichtungsprüfgeräte
Die Eindruck-Härteprüfung nach Buchholz stellt eine Methode für eine Eindruckprüfung für einzelne oder mehrere Beschichtungen von Farbe, Lack oder ähnlichen Produkten dar.
  • Stifte und schneidende Komponente aus gehärtetem Stahl zur Verhinderung von Verschleiß
  • Zwei Timer-Voreinstellungen, für „in Position“ und „Erholung“
  • Separate Wasserwaage zur Überprüfung der Ausrichtung des Teststücks
Ausgestattet mit praktischen Griffen zum vorsichtigen Platzieren und Anheben des Instruments. Hochwertiges Mikroskop mit optischen Präzisionslinsen und starker Beleuchtung zur Sichtbarmachung der Eindruckmarkierung. Das kalibrierte Gewicht mit scharfkantigem Rad wird für eine bestimmte Zeit auf der Testprobe positioniert. Die Länge der Eindruckmarkierung in der Beschichtung gibt die Härte der Oberfläche an.
Zertifizierungen: ISO 2815:2003
Lieferumfang: Lieferung mit kalibriertem Gewicht und Metallrad, beleuchtetem Mikroskop, Wasserwaage, digitaler Zeitschaltuhr und zwei Markierstiften.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge