VWR® DO 210/DO 210 M, Gelöstsauerstoff-Messgerät, tragbar
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
664-0081EA 877 EUR InStock
664-0081 664-0082 664-0228 664-0229 664-0230
VWR® DO 210/DO 210 M, Gelöstsauerstoff-Messgerät, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese präzisen Instrumente messen gelösten Sauerstoff in % und ppm (mg/l) sowie die Temperatur. Ein integrierter Mikroprozessor speichert, berechnet und kompensiert alle Parameter im Zusammenhang mit DO-Bestimmungen.
  • Wasserdichtes Gehäuse nach IP 67, große Anzeige und einfach zu verwendendes Tastenfeld
  • Automatische Temperaturkompensation
  • Aufrufbarer Speicher für 50 oder 250 Datensätze
  • 1.000 Stunden (DO 210) oder 500 Stunden (DO 210 M) Batterielebensdauer; automatische Abschaltfunktion (nach 30 Min. Nichtgebrauch)
  • Elektroden-Offset-Erkennung; automatischer Haltemodus und dauerhafte Anzeige von Messwerten
Zusatzfunktionen von DO 210 M:
- Erweiterte Speicherkapazität (250 Datensätze)
- Wasserdichter USB-Anschluss zur Datenübertragung an einen PC (keine Software erforderlich)
- Echtzeituhr für gespeicherte Daten
- Erinnerung an Neukalibrierung (wählbar von 0 bis 60 Tagen)
Garantie: 3 Jahre für Geräte und 6 Monate für Elektroden/Sonden/Kabel.
Bestellinformation: Wird in einem Transportkoffer mit 1 m- oder 4 m-Kabel, polarographischem Gelöstsauerstoffsensor und 6 Ersatz-Membran-Schraubverschlusskappen geliefert.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge