Sauerstoffmessgerät, Tischmodell, inoLab® Oxi 7310
Lieferant: WTW
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
1BA304 1BA300P 1BA301 1BA300
664-0089EA 2696 EUR InStock
664-0089 664-0086 664-0087 664-0085
Sauerstoffmessgerät, Tischmodell, inoLab® Oxi 7310
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Qualitätsgeräte mit erweiterter Messtechnik, mit denen Messungen bequemer und zuverlässiger als jemals zuvor durchgeführt werden können.
  • AutoRead-Funktion ermöglicht wiederholbare Ergebnisse
  • USB-Schnittstelle für schnelle Datenübertragung; komplette Datenübertragung im .csv-Format
  • Datenausgabe über optional integrierten Drucker
  • Leicht ablesbare Grafikanzeige, intuitive Benutzeroberfläche und Tastatur mit taktiler Rückkopplung
Die Serie 7310 ist für alle Anwendungen im Labor konzipiert, für die eine Dokumentation zur Unterstützung von analytischer Qualitätssicherung (AQA) und guter Laborpraxis (GLP) erforderlich ist.
Bestellinformation: Im Lieferumfang enthalten sind Universal-Netzteil, Stativ, CD-ROM mit Software und USB-Kabel. Die Anwendungssets umfassen auch Sensoren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge