Die Serie SP 5 besteht aus modularen Standgeräten die in verschiedenen Konfigurationen verfügbar sind.
- Thermostatische Regelung des Probenraums auf 4 °C mit Überhitzungsschutz und Auto-Defrost
- Mikroprozessor zur Steuerung und Auswahl von Probenahme- und Flaschenfüllintervallen mit Echtzeitereignissen
- Membranpumpe mit Dosiergefäß aus Duranglas 50
Adjustable accurate sample volumes for collection into the single or multiple containers.