Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

7026-00EA 0 EUR InStock
7026-00 7026.2500 7026-01RM
Diethanolamin, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Diethanolamin


Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 268.8
Melting Pt: 28
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 176
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 98.5 %
Density (g/ml) at 30°C 1.088 - 1.093
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Residue after Ignition max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm) Chloride (Cl) max. 5

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge