7025-00EA
0
EUR
InStock
7025-00
7028-00
7046-00
7043-00
7043-01
7365-10
7046-01
Engporige präparative Verpackungen, J.T. Baker® BAKERBOND®
Chromatographie-Sorbentien
Flash-Chromatographie-Sorbentien
Verpackungsmaterialien für die präparative Niederdruck- und Flash-Chromatographie. Chemisch stabil von pH 2 bis 8,5. Sie werden durch die Verwendung von Reinigungs- und antimikrobiellen Mitteln wie Natriumazid, verdünnte wässrige Lösungen von Trifluoressigsäure und Essigsäure, organische Lösungsmittel wie Methanol und Acetonitril sowie konzentrierte wässrige Lösungen von Salzen und Harnstoff nicht beschädigt. Die Verpackungen weisen unregelmäßig geformte Partikel auf.