VWR® Star-Blender® Digital Laboratory Blender
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
710-0958EA 3090 EUR InStock
710-0958 710-1045 710-1044
VWR® Star-Blender® Digital Laboratory Blender
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
Probenvolumen von 80 bis 400 ml.
  • Digitale Anzeige für die einfache Einstellung von Geschwindigkeit und Zeit
  • Zwei reziproke Paddel
  • Innere und äußere Oberflächen aus poliertem Edelstahl AISI 304
  • Fenster in der Vordertür zur Beobachtung der verpackten Proben während der Homogenisierung
  • Kippverschluss mit entfernbaren Vordertür zur Erleichterung von Betrieb und Reinigung
Mikrobiologische und pathogene Proben können ohne Risiko für den Bediener oder die Umwelt gehandhabt werden, indem feste und halbfeste Proben in versiegelten Beuteln gemischt werden, wodurch keine Bioaerosole entstehen können.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge