VWR® BagMixer® 400, Labormixer
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
710-2143EA 4520 EUR InStock
710-2143
VWR® BagMixer® 400, Labormixer
Homogenisatoren Laborhomogenisatoren
VWR® Star Blender 400 Silent sind äußerst effiziente Labormixer für die Vorbereitung von festen Proben für die Mikrobiologie. Mit einem sterilen Beutel garantieren sie eine optimale bakterielle Extraktion in weniger als 60 Sekunden und eliminieren alle Risiken von Kreuzkontamination.
  • Die Tür öffnet sich bis zum einem Winkel von 270° und die Paddel stoppen am Ende des Mischvorgangs nebeneinander für eine einfache Entnahme der Beutel
  • Herausnehmbare Paddel und Edelstahlkonstruktion für eine leichte Reinigung
  • Einfache Steuerung der Mischdauer, -leistung und -geschwindigkeit
  • Q-Tight®, spezielles Verschlusssystem zur Verminderung von Flüssigkeitsverlusten von der Beuteloberseite
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge