Teststreifen, Nachweis von Drogen im Urin
Lieferant: SURESCREEN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AMS BZS CAS MTDS OPS2000 TRAMS
700-9544EA 77.4 EUR InStock
700-9544 720-0657 700-9564 720-0737 700-9634 SURETRAMS
Teststreifen, Nachweis von Drogen im Urin
Drogentests
Einzelne Teststreifen sind eine effiziente Methode, um Urin auf bestimmte Drogen zu testen. Teststreifen einfach in eine Urinprobe tauchen und nach drei Minuten den Wert ablesen. Jeder einzelne Streifen wird in einem Folienbeutel geliefert, um sicherzustellen, dass die hohe Qualität des Produkts während der gesamten Haltbarkeitsdauer erhalten bleibt.
  • Mehr als 20 verschiedene Drogentests verfügbar
  • Einfach durchzuführende Testroutine
  • Eindeutige Ergebnisse in 3 Minuten
  • Über 99% Genauigkeit
  • Zum Nachweis von kürzlichem Drogenkonsum ca. 1 bis 8 Tage
Empfohlene Märkte und Verwendung:
Untersuchung vor Ort
Sicherheitskritische Situationen
Stichprobenartige Untersuchung
Untersuchung auf Ursache
Überwachung der Rehabilitation
Optionen für Arzneimitteltypen:
ACL - Clonazepam
AMP - Amphetamine
BAR - Barbiturate
BUP - Buprenorphin
BZO - Benzodiazepine
COC - Kokain
EDDP - Methadonmetabolit
ETG - Ethylglucuronid
FEN - Fentanyl
K2 - Synthetisches Cannabis (K2/Spice)
KET - Ketamin
MAMP - Methamphetamine
MDMA - Ecstasy
MOP - Morphin
MTD - Methadon
OPI - Opiate
OXY - Oxycodon
PCP - Phencyclidin
PPX - Propoxyphen
TCA - Trizyklische Antidepressiva
TRA - Tramadol
THC - Cannabis
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge