VWR®, Filterspitzen, geringe Retention
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
732-1488EA 152 EUR InStock
732-1488
VWR®, Filterspitzen, geringe Retention
Pipettenspitzen
Diese Spitzen mit geringer Retention maximieren die Probenrückgewinnungsrate und haben einen endotoxinfreien, mikroporösen (10 µm), hydrophoben Filter, der nachweislich Aerosole zurückhält. Ideal für PCR und DNA-Manipulation.
  • Transparente PP-Harze, mit PE-Filter, steril
  • Bis zu 10 Mal weniger Flüssigkeitsretention als bei Standardspitzen
  • Vollständige Rückgewinnung der Proben ohne Einschneiden der Spitze
  • Chargenbezogenes Reinheitszertifikat (frei von RNase/DNase, menschlicher DNA und Endotoxin, nicht pyrogen)
  • Spitzen und Racks sind bei 121 °C für maximal 15 Min. autoklavierbar (Trockenzyklus wird nicht empfohlen)
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge