Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

AriaMx Real-Time PCR-System

Lieferant: AGILENT

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

5190-7702 5190-7708 5190-9370 600906 600907 401425 401427 401490 401491 401492 401493 401494 G5380AA G5381AA G8830-67001 G8830-67002 G8830-67003 G8830-67004 G8830-67005 G8830-67006 401428
AGLS5190-7702EA 614 EUR InStock
AGLS5190-7702 AGLS5190-7708 AGLS5190-9370 AGLS600906 AGLS600907 AGLS401425 AGLS401427 AGLS401490 AGLS401491 AGLS401492 AGLS401493 AGLS401494 732-3776 732-3777 732-3778 732-3779 732-3780 732-3781 732-3782 732-3783 AGLS401428
AriaMx Real-Time PCR-System
PCR-Cycler
Das AriaMx Real-Time PCR-System ist ein vollständig integriertes System zur quantitativen PCR-Amplifikation, Detektion und Datenanalyse.

  • Genexpressionsanalyse
  • Neue Genotypisierungs-/HRM-Funktionen, mRNA-Quantifizierung
  • NGS-Quantifizierung: Library-Vorbereitung, Ergebnisvalidierung, Nukleinsäure-Monitoring und Nachweis seltener Allele
  • Einfache Installation optischer Kanäle vor Ort
  • Arbeitet mit einer Cq-Standardabweichung von <0,20 bei schnellen Zyklen (5 s bei 95 °C/10 s bei 60 °C)
  • Datenerfassungszeit von <3 s/Platte
  • Dynamikbereich von neun Größenordnungen
  • Arbeitet in einer maximalen Höhe von 2000 m und bei 20 bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit

Dieses System kombiniert einen hochmodernen Thermocycler, ein fortschrittliches optisches System mit einer LED-Anregungsquelle und einer vollständigen Software zur Datenanalyse.

Dieses Instrument kann bis zu sechs Optikmodule aufnehmen. Das Design der Scanning-Optik bietet eine optimale Trennung zwischen Farbstoffen und zwischen Proben. Das PCR-Detektionsformat mit geschlossenem Röhrchen kann mit einer Vielzahl an Chemikalien zur Fluoreszenzdetektion verwendet werden, einschließlich SYBR®-Green-, EvaGreen-Farbstoffen und fluorogene Sondensysteme einschließlich TaqMan-Sonden.

Der AriaMx steigert die Produktivität mit seinem einzigartigen modularen und flexiblen Design, der intuitiven Touchscreen-Oberfläche, fortschrittlichen, benutzerfreundlichen Berichten und 120+ Attributen, die durch die integrierte On-Board-Diagnose überwacht werden, um Assay- oder Instrumentenprobleme zu lokalisieren, wenn sie auftreten.

Bestellinformation: Abrechnungen zu Software-Upgrades sind kostenlos online verfügbar. Optional für fünfjährige Dauer der Kaufgarantie.
Enthält konfigurierbare optische Module (bis zu sechs), einen Touchscreen-Controller, experimentellen Import, LIMS-Konnektivität, 96 Wells, 5 GB Protokollspeicher, integrierte Gerätediagnose, Fernüberwachungsfunktionen, ein Jahr Standardgarantie.

Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke verwendbar. Kann nicht für Diagnoseprozeduren eingesetzt werden.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge