Arbeitsplatten und Aufbewahrungssysteme für PCR Gefäße und Platten
Lieferant: Thermo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
AB-0538
732-4818EA 148 EUR InStock
732-4818
Arbeitsplatten und Aufbewahrungssysteme für PCR Gefäße und Platten
Gestelle Reagenzglasgestelle
Convenient platform for tube handling and reagent dispensing before and after sample processing.
  • Multiple workstations can be securely stacked
  • Can be stored at down to −190 °C
Holds:
96×0,2 ml V-bottom tubes
96×0,3 ml U-bottom Omnistrips
Thermo-Tube plates
Thermo-Fast® non-skirted 96-well plates
Thermo-Fast® semi-skirted 96-well plates
48×0,5 ml Thermo-Tubes
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge