Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Barbitursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00133.0100 8.00133.0250
8.00133.0100EA 53.6 EUR InStock
8.00133.0100 8.00133.0250
Barbitursäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Barbitursäure


Formel: C₄H₄N₂O₃
Siedepunkt: 441 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 250…252 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006666
CAS-Nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 11.45 g/l (25 °C)
Melting Point 250 - 252 °C (decomposition)
Molar Mass 128.08 g/mol
Bulk Density 720 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge