Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

trans-Zimtsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00236.0100
8.00236.0100EA 111 EUR InStock
8.00236.0100
trans-Zimtsäurechlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
trans-Zimtsäurechlorid


Formel: C₉H₇ClO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000732
CAS-Nummer: 17082-09-6
EINECS: 203-065-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 32 - 35 °C
Molar Mass 166.6 g/mol
Boiling Point 251 - 258 °C
Flash Point 110 °C
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge