Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fumarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
8.00269.0100EA 21.1 EUR InStock
8.00269.0100 8.00269.1000 8.00269.2500 8.00269.9050
Fumarsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Fumarsäure


Formel: C₄H₄O₄
Siedepunkt: 356 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 287 °C
Dichte: 1,625 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 273 °C
MDL Number: MFCD00002700
CAS-Nummer: 110-17-8
EINECS: 203-743-0
Merck Index: 13,04308
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 4.9 g/l (20 °C)
Melting Point 287 °C
Molar Mass 116.07 g/mol
Boiling Point 290 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)
Flash Point 230 °C
Density 1.64 g/cm3 (20 °C)
pH 2.1 (4.9 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge