Cyclooctanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.02661.0025
8.02661.0025EA 0 EUR InStock
8.02661.0025
Cyclooctanol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Cyclooctanol
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 15 °C
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001744
CAS-Nummer: 696-71-9
EINECS: 211-800-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge