Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethanolamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
8.03116.1000EA 42 EUR InStock
8.03116.1000 8.03116.5000 8.03116.9051 8.03116.9023 8.03116.9022
Diethanolamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Diethanolamin


Formel: C₄H₁₁NO₂
MW: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 268.8
Melting Pt: 28
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 176
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20°C) Soluble
Melting Point 28 °C
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370°C
Synonyms ß,ß-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
Hill Formula C4H11NO2
Chemical Formula NH(CH2CH2OH)2

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge