Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.05223.0501 8.05223.1001
8.05223.0501EA 66.6 EUR InStock
8.05223.0501 8.05223.1001
p-Kresol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
p-Kresol


Formel: C₇H₈O
Siedepunkt: 201,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 32…34 °C
Dichte: 1,034 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002376
CAS-Nummer: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1 (8),II
Merck Index: 13,02604
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point 32 - 34 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 202.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.06 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Explosion Limit 1 %(V)
Density 1.034 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 555 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge