Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Nitrotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.06806.0100 8.06806.1000
8.06806.0100EA 28.8 EUR InStock
8.06806.0100 8.06806.1000
2-Nitrotoluol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Nitrotoluol


Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137.14 g/mol
Siedepunkt: 221.7
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 1.163 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 106
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007157
CAS-Nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN: 1664
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,06748
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.65 g/l (20 °C) (experimental)
Melting Point -4 - -3 °C
Molar Mass 137.13 g/mol
Boiling Point 221 - 222 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 106 °C
Refractive Index 1.545 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.47 - 8.8 %(V)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 8 (H2O)
Ignition Point 420 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge