Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Picolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
8.07049.0100EA 29.5 EUR InStock
8.07049.0100 8.07049.0500 8.07049.0010
4-Picolin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Picolin


Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 144,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 0,9547 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 40 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1000 g/l (25 °C)
Melting Point 3 °C
Molar Mass 93.13 g/mol
Boiling Point 145 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5.8 hPa (20 °C)
Flash Point 40 °C
Refractive Index 1.5049 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.3 - 8.7 %(V)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge