Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propylencarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
8.07051.0100EA 24.7 EUR InStock
8.07051.0100 8.07051.1000 8.07051.9250 8.07051.9025 8.07051.9240 8.07051.9200
Propylencarbonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propylencarbonat


Formel: C₄H₆O₃
Siedepunkt: 241…242 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –48,8 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 132 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
EINECS: 203-572-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 240 g/l (20 °C)
Melting Point -49 °C
Molar Mass 102.09 g/mol
Boiling Point 243 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 123 °C
Refractive Index 1.4209 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 14.3 %(V)
Density 1.20 g/cm3 (20 °C)
pH 7.0 (200 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794
Viscosity Kinematic 1.4 mm2/s (43 °C)

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge