Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Piperazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07325.0005 8.07325.0250 8.07325.1000 8.07325.9025 8.07325.5000
8.07325.0005EA 24.7 EUR InStock
8.07325.0005 8.07325.0250 8.07325.1000 8.07325.9025 8.07325.5000
Piperazin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Piperazin


Formel: C₄H₁₀N₂
MW: 86.14 g/mol
Siedepunkt: 146
Melting Pt: 44…46 °C
Dichte: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 65
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005953
CAS-Nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8 III
Merck Index: 13,07545
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 150 g/l (20 °C)
Melting Point 107 - 111 °C
Molar Mass 86.14 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Vapor Pressure  - 10 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Explosion Limit 4 - 14 %(V)
Density 1.1 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (150 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C DIN 51794
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge