Methylphenylglyoxylat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14269.0025
8.14269.0025EA 97.5 EUR InStock
8.14269.0025
Methylphenylglyoxylat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methylphenylglyoxylat
Formel: C₉H₈O₃
MDL Number: MFCD00008443
CAS-Nummer: 15206-55-0
EINECS: 239-263-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 16 °C
Molar Mass 164.16 g/mol
Boiling Point 137 °C (19 hPa)
Vapor Pressure  - 1 hPa (20 °C)
Flash Point 77 °C
Refractive Index 1.585 (20 °C, 589 nm)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 500 °C
Synonyms Phenylglyoxylic acid methyl ester, Benzoyl formic acid methyl ester
Hill Formula C9H8O3
Chemical Formula C6H5COCOOCH3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..