tert-Butyl(2-nitroethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14278.0001
8.14278.0001EA 108 EUR InStock
8.14278.0001
tert-Butyl(2-nitroethyl)ether zur Synthese, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl(2-nitroethyl)ether
Formel: C₆H₁₃NO₃
CAS-Nummer: 77791-00-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 147.17 g/mol
Boiling Point 30 - 35 °C (1 hPa)
Flash Point 75 °C
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 2-Nitroethanol tert-butyl ether
Hill Formula C6H13NO3
Chemical Formula O2NCH2CH2OC(CH3)3
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge