Drucken

Lithiumaluminiumhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.14763.1000
8.14763.1000EA 362 EUR
8.14763.1000
Lithiumaluminiumhydrid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lithiumaluminiumhydrid
Formel: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Melting Pt: 125
Dichte: 0.91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011075
CAS-Nummer: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
UN: 1410
ADR: 4.3 I
Merck Index: 13,00348

Order Now

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 125 °C (decomposition)
Molar Mass 37.95 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Density 0.917 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) alkaline
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material


Learn more