Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methyloctansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.16104.0025
8.16104.0025EA 385 EUR InStock
8.16104.0025
4-Methyloctansäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
4-Methylcaprylsäure


Formel: C₉H₁₈O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051938
CAS-Nummer: 54947-74-9
EINECS: 259-404-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 292 - 293 °C
Flash Point 99 °C
Density 0.904 - 0.914 g/cm3 (20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge