Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
8.20002.0025EA 53.7 EUR InStock
8.20002.0025 8.20002.0100 8.20002.9010
Dimethylacetal zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dimethylacetal


Formel: C₄H₁₀O₂
Siedepunkt: 64 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –113 °C
Dichte: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008493
CAS-Nummer: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03253
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -113 °C
Molar Mass 90.12 g/mol
Boiling Point 63 - 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -17 °C
Refractive Index 1.3665 (20 °C, 589 nm)
Density 0.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge