Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dinatriumsuccinat Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
8.20151.0100EA 31.3 EUR InStock
8.20151.0100 8.20151.0500 8.20151.9050
Dinatriumsuccinat Hexahydrat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Dinatriumsuccinat Hexahydrat


Formel: NaOOCCH₂CH₂COONa·6H₂O
Melting Pt: 300 °C
Dichte: 1,529 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149117
CAS-Nummer: 6106-21-4
EINECS: 205-778-7
Merck Index: 13,08754
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 349 g/l (25 °C)
Melting Point 120 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 270.15 g/mol
pH 6.0 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..