Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzalkoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.21944.0100 8.21944.0500
8.21944.0100EA 36.2 EUR InStock
8.21944.0100 8.21944.0500
Benzalkoniumchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Benzalkoniumchlorid


Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂RCl (R=C₈H₁₇ to C₁₈H₃₇)
Melting Pt: 29…34 °C
Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145757
CAS-Nummer: 63449-41-2
EINECS: 264-151-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 37 - 41 °C
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 115 °C
pH 6 - 8 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Benzyldimethylalkylammonium chloride
Hill Formula [RN(CH3)2CH2C6H5]Cl

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge