Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methoxystyrol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: MERCK MILLIPORE

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.41398.0005 8.41398.0025
8.41398.0005EA 162 EUR InStock
8.41398.0005 8.41398.0025
4-Methoxystyrol, Sigma-Aldrich®
4-Methoxystyrol


Formel: C₉H₁₀O
Siedepunkt: 221 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 3,3 °C
Dichte: 1,002 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00008619
CAS-Nummer: 637-69-4
EINECS: 211-298-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 134.18 g/mol
Boiling Point 204 - 205 °C
Flash Point 76 °C
Density 1.002 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Vinylanisole
Hill Formula C9H10O

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge