Extraktionsstationen, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Lieferant: Avantor
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
8094-06EA 0 EUR InStock
8094-06 8095-06
Extraktionsstationen, J.T. Baker®, BAKERBOND Speedisk®
Verteiler
Die erweiterte BAKERBOND Speedisk® Extraktionsstation kann in den Modi Reservoir, Inverted oder Remote Sample Feed verwendet werden. Sie umfasst einen Vakuumverteiler mit sechs Anschlüssen und das erforderliche Zubehör für die Extraktion von Analyten mit BAKERBOND Speedisk® Laminarextraktionsscheiben.
Der Verteiler hat eine rechteckige Grundfläche und einen Abstand zwischen den Anschlüssen, sodass er sechs nebeneinanderliegende 1-Liter-Probengefäße aufnehmen kann. Jeder Vakuumanschluss hat ein eigenes Ventil zum Öffnen/Schließen.
Lieferumfang: Einschließlich Extraktionsstation, zwei Fernprobenadaptern, zwei Sammelkammern und zwei Fläschchen, sechs Reservoirs von 185 ml.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge