Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84707.290EA 181 EUR InStock
84707.290 84707.320
Tetrahydrofuran ≥99,9% Unstabilisiert, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Tetrahydrofuran
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.


Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: −21,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=11aea9af60d6f59ae6301982bc1178f0ad862d59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99,9 %
Acidity ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 100 ppm
Absorbance (215 nm) ≤ 0,52
Absorbance (245 nm) ≤ 0,30
Absorbance (265 nm) ≤ 0,10
Absorbance (275 nm) ≤ 0,05
Absorbance (from 310 nm) ≤ 0,01
Transmittance (215 nm) ≥ 30 %
Transmittance (245 nm) ≥ 50 %
Transmittance (265 nm) ≥ 80 %
Transmittance (275 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 310 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge