Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.

84710.290EA 111 EUR InStock
84710.290 84710.320
N,N-Dimethylformamid ≥99,9%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
N,N-Dimethylformamid
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.


Formel: HCON(CH₃)₂
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60,5 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=fb9c58451426a2acf92f6525238f8198a167f088&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99.9 %
Colouration ≤ 10 APHA
Acidity ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water (KF) ≤0.02 %
Absorbance (270 nm) ≤ 0.6
Absorbance (275 nm) ≤ 0.2
Absorbance (280 nm) ≤ 0.1
Absorbance (290 nm) ≤ 0.1
Absorbance (300 nm) ≤ 0.05
Absorbance (330 nm) ≤ 0.01
Transmittance (270 nm) ≥ 25%
Transmittance (275 nm) ≥ 60%
Transmittance (280 nm) ≥ 80%
Transmittance (290 nm) ≥ 80%
Transmittance (300 nm) ≥ 90%
Transmittance (330 nm) ≥ 98%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge