n-Heptan 99,30%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
84712.320EA 409 EUR InStock
84712.320 84712.260
n-Heptan 99,30%, SPECTRONORM® für die Spektroskopie
n-Heptan
SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₃
Siedepunkt: 98,4 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –90,6 °C
Dichte: 0,6838 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: −4 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009544
CAS-Nummer: 142-82-5
EINECS: 205-563-8
UN: 1206
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457603-38
Merck Index: 13,04679
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ff97126664c92362bf0aa2645719548c99f0533&vid=8448ee44d4a93782bfa2900878099424dfa17053&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99,3 %
Acidity ≤ 0,0001 meq/g
Alkalinity ≤ 0,0002 meq/g
Colouration ≤ 10 APHA
Evaporation residue ≤ 2 ppm
Water ≤ 50 ppm
Absorbance (200 nm) ≤ 0,70
Absorbance (210 nm) ≤ 0,26
Absorbance (220 nm) ≤ 0,10
Absorbance (228 nm) ≤ 0,05
Absorbance (from 245 nm) ≤ 0,01
Transmittance (200 nm) ≥ 20 %
Transmittance (210 nm) ≥ 55 %
Transmittance (220 nm) ≥ 80 %
Transmittance (228 nm) ≥ 90 %
Transmittance (from 245 nm) ≥ 98 %
Fluorescence (as quinine) (254 nm) ≤ 1,0 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) ≤ 1,0 ppb
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge