Triethylamin ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Unter Stickstoff abgefüllt
84883.180EA 399 EUR InStock
84883.180 84883.260
Triethylamin ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Triethylamin
Formel: (C₂H₅)₃N
Siedepunkt: 90 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –115 °C
Dichte: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –11 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009051
CAS-Nummer: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3 (8),II
Merck Index: 13,09740
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2b1f184e438ecb01f88a4d90ee46c0d4316859d&vid=298bfc6f109bd7822fa2625c24bc3d2ffbcba0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.8 %
Evaporation residue Max. 0.0001 %
Water Max. 0.02 %
Transmittance (230 nm) (0.1 %) Min. 10 %
Transmittance (240 nm) (0.1 %) Min. 50 %
Transmittance (245 nm) (0.1 %) Min. 80 %
Transmittance (250 nm) (0.1 %) Min. 95 %
Transmittance (255 nm) (0.1 %) Min. 99 %
Suitable for LC-MS (0.1 %) Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge