Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Strontiumnitrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

85978.230EA 57.9 EUR InStock
85978.230 85978.260
Strontiumnitrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Strontium nitrate


Formel: Sr(NO₃)₂
MW: 211.63 g/mol
Siedepunkt: 645 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 570 °C
Dichte: 2.113 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011248
CAS-Nummer: 10042-76-9
EINECS: 233-131-9
UN: 1507
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08926
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay min. 99.0%
Appearance white crystals
pH (25°C, 5%) 5,5 - 8,0
Insoluble matter max. 0.02%
Loss on drying max. 0.1%
Cl (Chloride) max. 20 ppm
NH4 (Ammonium) max. 100 ppm
P (Phosphorus) max. 10 ppm
S (Sulfur) max. 0.05%
Ag (Silver) max. 5 ppm
Al (Aluminium) max. 5 ppm
Ba (Barium) max. 0.05%
Bi (Bismuth) max. 5 ppm
Ca (Calcium) max. 70 ppm
Cd (Cadmium) max. 5 ppm
Cr (Chromium) max. 5 ppm
Cu (Copper) max. 5 ppm
Fe (Iron) max. 30 ppm
Hg (Mercury) max. 5 ppm
K (Potassium) max. 100 ppm
Mg (Magnesium) max. 30 ppm
Na (Sodium) max. 30 ppm
Ni (Nickel) max. 5 ppm
Pb (Lead) max. 5 ppm
Sb (Antimony) max. 5 ppm
Si (Silicon) max. 100 ppm
Sn (Tin) max. 5 ppm
Ti (Titanium) max. 5 ppm
Tl (Thalium) max. 5 ppm
Zn (Zinc) max. 5 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge