Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methylorange (C.I. 13025), AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Indikator

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


86151.150EA 59.4 EUR InStock
86151.150 86151.180
Methylorange (C.I. 13025), AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Indikator
Methylorange


Formel: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
MDL Number: MFCD00007502
CAS-Nummer: 547-58-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance of solution Passes test
pH range (pink to orange-yellow) 3,2 - 4,4
Visual transition interval Passes test
Absorption maximum I1 (pH 3,1) 501 - 504 nm
Absorption maximum I2 (pH 4,4) 467 - 471 nm
Absorptivity (A1%, 1cm, I1, pH 3,1, on dried sample) 1050 - 1150
Absorptivity (A1%, 1cm, I2, pH 4,4, on dried sample) 750 - 850
Loss on drying (110 ºC) Max. 5%

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge