Thymolphthalein, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
86157.050EA 61.7 EUR InStock
86157.050 86157.150 86157.180
Thymolphthalein, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. Indikator
Thymolphthalein
Formel: C₂₈H₃₀O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005909
CAS-Nummer: 125-20-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Identity (UV-VIS Spectroscopy) Passes Test
Appearance of Solution Passes Test
pH Range (Colourless to Blue) 8.8 - 10.5
Absorption Maximum λ (pH 10,5) 592 - 596
Absorptivity (A1%/1 cm; λ max , 0.01 g/l, pH 10.5, on Dried Sample) 800 - 900
Loss on Drying (110 °C) ≤1.0
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge