Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propylencarbonat ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

87076.290EA 45.8 EUR InStock
87076.290 87076.460
Propylencarbonat ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
Propylencarbonat


Formel: C₄H₆O₃
MDL Number: MFCD00005385
CAS-Nummer: 108-32-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) ≥ 99,0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20 °C/4 °C) 1,204 - 1,208
Appearance clear liquid

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge