VWR®, Sulphur in 100% biodiesel (B100) (30 µg/g), CRM
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Zertifizierungen: Certified reference material.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
Contact us at services@avantorsciences.com.
Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024
Gedruckt von der VWR International Webseite
Benutzer:
[Anonym]
Datum: 08-04-2025
Zeit: 14:05
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Zertifizierungen: Certified reference material.
Select items below are currently on sale
Select items below are currently on sale
Avantor®, ein Fortune-500-Unternehmen, ist ein führendes Unternehmen für Life Science-Tools und globaler Anbieter systemrelevanter Produkte und Services für Kunden in den Branchen Life Science und fortgeschrittene Technologien. Von der Entdeckung bis zur Bereitstellung arbeiten wir Seite an Seite mit Wissenschaftlern auf der ganzen Welt, um Durchbrüche in Medizin, Gesundheitswesen und Technologie in großem Maßstab zu ermöglichen. Unser Portfolio wird in nahezu jeder Phase der wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsanwendungen an mehr als 300.000 Kundenstandorten in 180 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen erhalten Sie auf avantorsciences.com sowie auf LinkedIn, X (Twitter) und Facebook.
© 2024 VWR International, LLC. All rights reserved..