IPASEPT® 70, steril
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
94006.1016EA 235 EUR InStock
94006.1016
IPASEPT® 70, steril
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Isopropylalkohol Ph. Eur. 70% V/V mit gereinigtem Wasser Ph. Eur. 30% V/V, gefiltert mit 0,2 µm.
  • Gammasterilisiert
  • Steril nach SAL (Sterility Assurance Level) 10⁻⁶
  • Abgefüllt unter GMP-Bedingungen in ISO-Reinraumklasse 7
  • Für jede Charge steht ein Analysezertifikat zur Verfügung
  • Feiner Strahl für die präzise Anwendung oder breite Zerstäubung zur Abdeckung großer Bereiche
Für die Sprüh-Reinigung von Oberflächen mit oder ohne Wischtücher. Auch für die Reinigung von Handschuhen vor dem Betreten von Reinräumen geeignet. Ideal zum Wischen von Durchgängen zu kontrollierten Umgebungen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge