Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert für die HPLC, J.T.Baker®

Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol 75 - 400 ppm

9440-03EA 469.42 EUR InStock
9440-03
Tetrahydrofuran ≥99,5% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert für die HPLC, J.T.Baker®
Tetrahydrofuran


Formel: C₄H₈O
Siedepunkt: 66 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108,5 °C
Dichte: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –21,5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005356
CAS-Nummer: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2d7611caf0127fbef941994edd1d7e69487d54a&vid=11aea9af60d6f59ae6301982bc1178f0ad862d59&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (by GC, corrected for water, exclusive of preservative) ≥99.5 %
Color (APHA) ≤10
Peroxide (as H₂O₂) ≤0.005 %
Stabilizer (BHT) 75 - 400 ppm
Water (by KF, coulometric) ≤0.010 %
Stabilized with approximately 0.01% Butylated Hydroxytoluene

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge